Principaux documents
S414913
2,4,6-TRIHYDROXYTOLUENE
AldrichCPR
S414913-100MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S414913-100MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Numéro MDL:
261,00 $