Documents
S414840
4-HYDROXYTETRAHYDROPYRAN-3,3,5,5-TETRAMETHANOL, 70% SOLUTION
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H18O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro MDL:
Autres remarques