Principaux documents
S412090
DIAMYL AMYLPHOSPHONATE
AldrichCPR
S412090-1G
301,00 $
301,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S412090-1G
301,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H33O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.402
Numéro MDL:
301,00 $