Principaux documents
S411523
2,4-DIBROMO-3,6-DICHLOROANILINE
AldrichCPR
S411523-1G
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S411523-1G
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H3Br2Cl2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.812
Numéro MDL:
37,90 $