Principaux documents
S411019
5-METHYL-1-PHENYL-1-HEXEN-3-ONE
AldrichCPR
S411019-1G
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S411019-1G
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.272
Numéro MDL:
37,90 $