Principaux documents
S409731
DL-PHENYLALANYL-DL-PHENYLALANINE
AldrichCPR
S409731-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S409731-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H20N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.372
Numéro MDL:
261,00 $