Principaux documents
S405809
DIETHYL ACID PYROPHOSPHATE
AldrichCPR
S405809-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S405809-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C4H12O7P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.084
Numéro MDL:
261,00 $