Principaux documents
S396753
2-HYDROXYMETHYL-2-METHYL-1,3-PROPANEDIOL TRIBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.478
Numéro MDL:
Autres remarques