Principaux documents
S392278
ETHYL N-(ALPHA,ALPHA-DIMETHYLPHENETHYL)-CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H19NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.302
Numéro MDL:
Autres remarques