Principaux documents
S389293
N-HEXADECYL-6-HYDRAZINO-N-METHYL-3-PYRIDINESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H42N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.67
Numéro MDL:
Autres remarques