Principaux documents
S373249
4'-CHLORO-3-HYDROXY-2'-METHYL-2-NAPHTHANILIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.771
Numéro MDL:
Autres remarques