Principaux documents
S370568
1-(3-PYRIDYL)-2-(4-PYRIDYL)-ETHYLENE
AldrichCPR
S370568-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S370568-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.227
Numéro MDL:
146,00 $