Principaux documents
S368660
1,3-DINITRO-2,4,5-TRICHLOROBENZENE
AldrichCPR
S368660-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S368660-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C6HCl3N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.445
Numéro MDL:
37,90 $