Principaux documents
S367060
3-(BROMOMETHYL)BENZYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE
AldrichCPR
S367060-250MG
54,40 $
54,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S367060-250MG
54,40 $
About This Item
Formule linéaire :
C26H23Br2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
526.255
Numéro MDL:
54,40 $