Principaux documents
S364843
N1-(2-THIAZOLYL)-N4-SUCCINOYLSULFANILAMIDE
AldrichCPR
S364843-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S364843-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H15N3O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.409
Numéro MDL:
146,00 $