Principaux documents
S362328
2-(HEXAMETHYLENEIMINO)ETHANOL
AldrichCPR
S362328-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S362328-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H17NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.231
Numéro MDL:
261,00 $