Principaux documents
S361925
ETHYL PYRUVATE 3-NITROPHENYLHYDRAZONE
AldrichCPR
S361925-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S361925-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H13N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.244
Numéro MDL:
37,90 $