Principaux documents
S35956
2,3,4,5,6-PENTAMETHYL-BENZOIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
S35956-100MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S35956-100MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.287
Numéro MDL:
146,00 $