Documents
S355763
1,3,4,5-TETRAHYDRO-3,7,8-TRIMETHYL-2H-1,5-BENZODIAZEPIN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H16N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.274
Numéro MDL:
Autres remarques