Principaux documents
S355046
PURPUROGALLIN TRIMETHYL ETHER
AldrichCPR
S355046-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S355046-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.265
Numéro MDL:
261,00 $