Principaux documents
S354384
(+)-(PHENOXYMETHYL)PENICILLOIC ACID HYDRATE
AldrichCPR
S354384-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S354384-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H22N2O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.427
Numéro MDL:
261,00 $