Principaux documents
S352810
3-METHYL-1,2-CYCLOPENTANEDIOL (MIXTURE OF ISOMERS)
AldrichCPR
S352810-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S352810-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.161
Numéro MDL:
146,00 $