Principaux documents
S352799
1-METHYL-TRANS,-1,2-CYCLOHEXANEDIOL
AldrichCPR
S352799-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S352799-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.188
Numéro MDL:
261,00 $