Principaux documents
S352195
N-(3-METHOXY-4-METHYLPHENYL)-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
S352195-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S352195-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H15NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.345
Numéro MDL:
37,90 $