Principaux documents
S350265
GLYCYL-D,L-SERINE
AldrichCPR
S350265-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S350265-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C5H10N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.146
Numéro MDL:
261,00 $