Principaux documents
S349526
ETHYL 2-(PHENYLAZO)ACETOACETATE
AldrichCPR
S349526-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S349526-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.257
Numéro MDL:
37,90 $