Principaux documents
S348961
N',N2-DICARBETHOXY-2-METHYL-N'-PHENYL-1,2-PROPANEDIAMINE
AldrichCPR
S348961-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S348961-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H24N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.381
Numéro MDL:
37,90 $