Key Documents
S347108
N,N-DIMETHYL-N'-(4-METHOXYBENZYL)-N'-(2-PYRIDYL)ETHYLENEDIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H23N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.392
Numéro MDL:
Autres remarques