Key Documents
S346322
3',4'-DIHYDROXY-2-(ISOPROPYLAMINO)-ACETOPHENONE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H16ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.708
Numéro MDL:
Autres remarques