Principaux documents
S345245
DECYL THIOCYANATE
AldrichCPR
S345245-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S345245-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H21NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.361
Numéro MDL:
261,00 $