Principaux documents
S345237
DECYL ETHER
AldrichCPR
S345237-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S345237-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H42O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.557
Numéro MDL:
261,00 $