Principaux documents
S344109
5'-CHLORO-2',4'-DIMETHOXY-2-HYDROXY-3-NAPHTHOYLANILIDE
AldrichCPR
S344109-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S344109-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H16ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.797
Numéro MDL:
146,00 $