Principaux documents
S342602
DL-N-(2-BROMO-3-METHYLBUTYRYL)-GLYCYLGLYCINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H15BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.135
Numéro MDL:
Autres remarques