Principaux documents
S339717
OXALIC ACID BIS-(4-METHYL-BENZYL) ESTER
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.342
Numéro MDL:
37,90 $