Principaux documents
S339431
3-PHENYL-ACRYLIC ACID 3-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11F3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.26
Numéro MDL:
Autres remarques