Principaux documents
S326631
BUTYL(DIPHENYL)PHOSPHINE OXIDE
AldrichCPR
S326631-10MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S326631-10MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H19OP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.303
Numéro MDL:
146,00 $