Documents
S316431
3-{2-[2-(2,4-DIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)ETHOXY]ETHYL}-1,3-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H12N2O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.346
Numéro MDL:
Autres remarques