Principaux documents
S31608
4-METHOXY-BENZOIC ACID (2,6-DICHLORO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.181
Numéro MDL:
Autres remarques