Principaux documents
S31179
4-BROMO-2-[({2-[(5-BROMO-2-HYDROXYBENZYLIDENE)AMINO]PHENYL}IMINO)METHYL]PHENOL
AldrichCPR
S31179-100MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S31179-100MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H14Br2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.155
Numéro MDL:
37,90 $