Principaux documents
S309524
2-METHYL-BUTANE-1,3-DIOL
AldrichCPR
S309524-10MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S309524-10MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C5H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.15
Numéro MDL:
216,00 $