Principaux documents
S309052
3-CYANO-1-(4-NITRO-BENZYL)-PYRIDINIUM, BROMIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H10BrN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.148
Numéro MDL:
37,90 $