Documents
S30857
4-METHOXY-2-NITRO-6-((4-PHENYLAZO-PHENYLIMINO)-METHYL)-PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.375
Numéro MDL:
Autres remarques