Principaux documents
S305677
2-(4-BENZYLOXY-3-METHOXY-PHENYL)-ETHYLAMINE, OXALIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H21NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.371
Numéro MDL:
Autres remarques