Documents
S305448
HEXAHYDRO-SPIRO((1,3)DIOXOLANE-2,2'-NAPHTHALENE)-8'A-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H19NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.302
Numéro MDL:
Autres remarques