S298050
ETHYL 5-AMINO-7-BROMO-3-(4-BROMOPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[3,4-D]PYRIDAZINE-1-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11Br2N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.145
Numéro MDL:
Autres remarques