Principaux documents
S294500
2-BENZYLAMINO-3-HYDROXY-PROPIONIC ACID
AldrichCPR
S294500-25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S294500-25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
37,90 $