Principaux documents
S294209
1,3-DIBROMO-4,6-BIS-CHLOROMETHYL-2,5-DIMETHYL-BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H10Br2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.905
Numéro MDL:
Autres remarques