Principaux documents
S293326
2,5,7-TRINITRO-9-OXO-9H-FLUORENE-4-CARBOXYLIC ACID AMIDE
AldrichCPR
5MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H6N4O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.226
Numéro MDL:
37,90 $