Documents
S292109
TRIPHENYL-(2-(N'-(1-PHENYL-ETHYLIDENE)-HYDRAZINO)-PROPENYL)-PHOSPHONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H28BrN2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
515.438
Numéro MDL:
Autres remarques