Principaux documents
S291544
PHTHALIC ACID MONO-(3,3-DIMETHYL-CYCLOHEXYL) ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.335
Numéro MDL:
Autres remarques